Learn More
Corning™ Viales de relleno CoolCell™ de 2 ml para recipientes CoolCell™ LX y FTS30
BIOPHARMA
Código de producto. 15595525
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15595525 Transparente paquete de 6
1 options
Código de producto. 15595525 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 432076
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.85€
    30.12€ / paquete de 6
    Ahorro 1.73€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Adecuado para un uso repetido. Los viales de relleno de 2 ml Corning™ CoolCell™ garantizan una velocidad de congelación celular uniforme y resultados uniformes cuando se utilizan recipientes CoolCell.
Corning CoolCell, en combinación con un congelador de -80 °C, proporcionará congelación sin alcohol a una velocidad de -1 °C/minuto, que es ideal para la crioconservación de la mayoría de las células y líneas de células. Utilizando una combinación de espuma de polietileno reticulado de densidad uniforme, un núcleo de estado sólido y una simetría radial de viales, los perfiles de congelación son uniformes y reproducibles. La espuma no es absorbente e impondrá un cambio insignificante en el entorno del congelador, protegiendo así las muestras congeladas cercanas. La extracción de viales se realiza inclinando el dispositivo boca abajo para que los viales se deslicen hacia fuera.
Características: Las características únicas de la congelación a velocidad controlada con Corning™ CoolCell™ son:
  • Facilidad de uso
  • Congelación sin alcohol ni líquidos
  • Menor coste de uso que los dispositivos a base de alcohol
  • Alta recuperación y viabilidad celular
  • Reproducibilidad
  • Una forma sencilla y uniforme de estandarizar la congelación a velocidad controlada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Blanco
Color Transparente
Volumen (métrico) 2 mL
Incluye Glicerol
N.º por caja 6
N.° por paquete 6
Para utilizar con (equipo) CoolCell LX, CoolCell Contenedores FTS30 LX de 5 ml