Learn More
Corning™ Refrigeradores sin hielo básicos XT
Descripción
- Enfriador de plataforma abierta que se adapta a la mayoría Corning CoolRack™ y Corning CoolSink™ módulos
- El perfil bajo y el tamaño reducido hacen que sea perfecto para su uso en la campana extractora
- Mantiene las muestras frías (°entre 0,5 °C °y 4,0 °C) durante hasta cuatro horas.
- El °indicador de temperatura de 1 °C a 8 °C proporciona una garantía visual de que la temperatura es la adecuada.
- El sistema también puede usarse con hielo seco para crear una estación de trabajo compacta, portátil y de congelación rápida para bacterias, virus o proteínas
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | CoolRack y CoolSink Módulos |
| Tipo | Enfriador sin hielo |
| Color | Morado |
| Para utilizar con (aplicación) | Refrigeración o congelación de muestras sin hielo, electricidad ni pilas |
| Incluye | Solo soporte de arranque XT |
| Cantidad | 1 |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 16,2 x 12,1 x 6,1 cm |