Learn More
3M™ Ventilador Cool Flow™, serie 1040, estándar (enchufe UE)
Descripción
- Reduce la acumulación de calor y humedad
- Para su uso con mascarillas parciales reutilizables de la serie 3M™ 4000+
- Accesorio opcional que se conecta de forma sencilla y segura
- Sensación de enfriamiento notable en la cara mientras trabaja
- Función de control con un solo botón
- Recargable y suministrada con un enchufe europeo
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Para utilizar con (equipo) | Medias máscaras reutilizables 3M™ de la serie 4000+ |