Learn More
Plas Labs™ Cámara anaeróbica para caja de guantes 855-AC
Descripción
- Garantía estándar de 24 meses (no aplicable a guantes y consumibles)
- Parte superior de acrílico transparente formada de una pieza
- Las desconexiones rápidas autosellantes permiten al operario cambiar el tren de secado sin perturbar la atmósfera interna
- Fondo blanco termoestable moldeado a juego
- Indicador de vacío ajustable en la cámara de transferencia
- Dos bombas de presión de vacío, una para la cámara de transferencia y el tren de secado
- Cuatro válvulas de llave de paso esmerilada para purga
- El tren de secado incluye recipientes de policarbonato que contienen DesiSphere™
- La puerta interior de la cámara de transferencia se abre automáticamente cuando se neutralizan las presiones entre la cámara principal y la cámara de transferencia
- Todos los controles están iluminados
- La cámara de transferencia tiene una longitud de 30,48 cm (12 pulg) y un diámetro interno (D.I.) de 27,94 cm (11 pulg)
- Sistema de luz brillante (garantía de la lámpara de 40 000 horas)
- Regleta de conexiones eléctricas; U.L. Aprobado por CSA, calidad hospitalaria con cuatro salidas
- Guantes ambidiestros de hypalon blancos
- Todas las abrazaderas son ajustables para compensar el desgaste
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cámara de atmósfera controlada |
| Fondo (métrico) | 89 cm |
| Fondo interior (métrico) | 71 cm |
| Altura (métrico) | 97 cm |
| Altura (métrico) interior | 66 cm |
| Volumen (métrico) | 489 L |
| Peso (imperial) | 250 lb |
| Anchura (métrico) | 140 cm |
| Anchura (métrico) interior | 104 cm |