Descripción
Reproducibilidad, especificidad y velocidad son los requisitos para PCR en cualquier aplicación. Mastercycler pro tiene una capacidad inigualable para cumplir con estos requisitos. La exclusiva tecnología vapo. protect™ reduce la evaporación al mínimo. Las concentraciones en su mezcla maestra de PCR permanecen constantes, lo que lleva a una especificidad estable y reproducible. La unión no específica se minimiza más allá de la importancia. Las altas tasas de calefacción y refrigeración de Mastercycler pro S le proporcionan la velocidad que necesita. Se puede alcanzar una velocidad insuperable con Eppendorf Impulse PCR, una función de arranque en caliente accionada por dispositivo que aumenta los índices de calentamiento a 8 °C/s.
- Reducción final de la evaporación
- Velocidades de calentamiento y refrigeración extremadamente rápidas
- Bloques de gradiente con tecnología SteadySlope
- Programación gráfica intuitiva
- Pantalla para indicar el número de ciclador en una red
- Actualizable a PCR en tiempo real*
- Autoprueba opcional de los elementos Peltier
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Para Mastercycler |
| Tipo de producto | Panel de control principal |
| Cantidad | 1 unidad |