Learn More
Decon™ Detergente líquido Contrad 70
Código de producto. 15937922
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 L
Tamaño de la unidad:
5 litros
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15937922 5 L 5 litros
1 options
Código de producto. 15937922 Proveedor Decon™ N.º de proveedor CON705
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Detergente líquido concentrado. Ideal para lavado a mano en laboratorio, para remojo o para uso con baño ultrasónico. Para eliminar la suciedad, las sustancias contaminantes orgánicas, los residuos inorgánicos, los productos químicos y los disolventes de vidrio, metal ferroso, cerámica y plásticos.
  • Sin fosfatos ni cloros
  • Aclarado que no deja residuos
  • Especificaciones
    Formulario Líquido
    Volumen (métrico) 5 L
    compliance-icons compliance-icons
    Nombre del producto
    • Contrad 70
    Palabra de advertencia
    • Peligro
    Clasificación
    • Toxicidad aguda Categoría 4
    • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
    • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
    Indicaciones de peligro
    • H302-Nocivo en caso de ingestión.
    • H315-Provoca irritación cutánea.
    • H319-Provoca irritación ocular grave.
    Consejos de prudencia
    • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
    • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
    • P305-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:.
    • P351-Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
    • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
    Otros peligros
    • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydroxide,Trisodium citrate dihydrate