Learn More
Contec™ Recambios de fregona no estériles para sistema de lavado de paredes VertiKlean™
BIOPHARMA
Código de producto. 11952425 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones:
8 x 4 x 1 in.
13 x 4 x 1 in.
15/15 x 4 1/1 in
38 x 11 cm (15 x 4 in)
Tipo de producto:
Recambio de mopa
Recambio de mopa texturizado
Tamaño de la unidad:
4 PCS
paquete de 32
paquete de 36
paquete de 4
paquete de 48
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones Tipo de producto Tamaño de la unidad
11952425 13 x 4 x 1 in. Recambio de mopa paquete de 4
11972425 8 x 4 x 1 in. Recambio de mopa paquete de 4
13191464 8 x 4 x 1 in. Recambio de mopa paquete de 48
15276333 13 x 4 x 1 in. Recambio de mopa texturizado paquete de 36
11932425 38 x 11 cm (15 x 4 in) Recambio de mopa 4 PCS
17235176 38 x 11 cm (15 x 4 in) Recambio de mopa paquete de 32
15559694 15/15 x 4 1/1 in Recambio de mopa texturizado paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11952425 Proveedor Contec™ N.º de proveedor MVKMOP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.45€
    43.10€ / paquete de 4
    Ahorro 6.35€
    12% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilícelo con el sistema de lavado de paredes VertiKlean™ diseñado para limpiar superficies verticales. Los recambios y fundas de fregonas no estériles de los sistemas de lavado de paredes Contec™ VertiKlean™ están hechos de tejido de poliéster laminado y espuma de poliéster de alta absorción para ofrecer una excelente capacidad de limpieza y resistencia a la abrasión.
Utilícelo con el sistema de lavado de paredes VertiKlean™, que está diseñado para limpiar superficies verticales. Los recambios y fundas de fregonas no estériles de los sistemas de lavado de paredes Contec™ VertiKlean™ están hechos de tejido de poliéster laminado y espuma de poliéster de alta absorción para ofrecer una excelente capacidad de limpieza y resistencia a la abrasión. Existe una opción con textura para aplicaciones que requieren una mayor capacidad de eliminación de partículas.
  • Ligera, de poliéster, desechable
  • Ideal para aplicar desinfectantes y limpiar en húmedo superficies verticales, techos y paredes en entornos controlados, llegando a rincones y techos difíciles con un rango completo de movimiento.
  • La espuma absorbente transporta disolventes y desinfectantes a la superficie.
  • La tela de poliéster ofrece una excelente resistencia a la abrasión y ayuda a distribuir el líquido uniformemente sobre la superficie a limpiar.
  • Los recambios están cortados con láser para sellar los bordes, lo que limita aún más una posible contaminación al pasar la fregona
  • La opción de superficie con textura es perfecta para aplicaciones que requieren un mayor frotamiento
  • No contiene celulosa
  • Compatible con una amplia gama de productos químicos, detergentes, desinfectantes y limpiadores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones 13 x 4 x 1 in.
Tipo de producto Recambio de mopa
Código de color Blanco
Longitud (imperial) 13 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 32 cm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Altura (métrico) 2 cm
Altura (imperial) 1 pulg
Anchura (métrico) 101,6 mm
Anchura (imperial) 4 in
Tamaño Medio
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Bastidor de recambio de fregona VertiKlean QuickConnect mediano de 30,5 cm (12 pulg)
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza con los accesorios correspondientes para la limpieza húmeda de paredes y techos en entornos no estériles
Color-coded No
Material Poliéster tejido, Espuma de poliéster