Descripción
- Presenta una sola capa de espuma de poliuretano hidrófilo laminada en tejido de microfibra de poliéster con textura.
- Respaldado por una placa termoformada semirrígida que se ajusta fácilmente al marco del cabezal del trapeador.
- Diseñado para la aplicación de desinfectantes en superficies horizontales y verticales
- Los cabezales de trapeador están compuestos por una esponja absorbente desechable laminada sobre un tejido de punto de poliéster con filamentos y respaldada con una placa termoformada que se ajusta fácilmente. VertiKlean hardware de fregona
- Disponibles ahora con microfibra acanalada para una eliminación más eficaz de la contaminación
- El bastidor giratorio del recambio de fregona resulta idóneo para limpiar paredes, suelos y techos, así como zonas de difícil acceso, como campanas extractoras de humos, entornos reducidos y alrededor de apliques luminosos y equipos pesados
- Los cabezales de trapeador estériles están validados como estériles por AAMI Directrices ISO11137
- No se recomienda esterilizar en autoclave los recambios de fregona debido a la presencia de la placa termoformada; todos los accesorios son esterilizables en autoclave
Información de órdenes
Los bastidores, mangos y sistema de escurridor con cestillo se venden por separado.
Certifications
Estériles validados para un nivel garantizado de esterilización de 10-6 según las directrices de AAMI ISO11137:2006.El certificado de esterilidad está disponible.
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones | 24 x 13 cm (9,5 x 5 in) |
| Tipo de producto | Recambio de mopa |
| Código de color | Blanco |
| Tipo de cabezal | Borde sellado |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Desechables | Un solo uso |
| Cantidad | 1/bolsa, 40 bolsas/caja |
| Para utilizar con (aplicación) | Sistema de lavado de pared |
| Color-coded | No |
| Mostrar más |