Learn More
Beschreibung
- Presenta una sola capa de espuma de poliuretano hidrófilo laminada en tejido de microfibra de poliéster con textura.
- Respaldado por una placa termoformada semirrígida que se ajusta fácilmente al marco del cabezal del trapeador.
- Diseñado para la aplicación de desinfectantes en superficies horizontales y verticales
- Los cabezales de trapeador están compuestos por una esponja absorbente desechable laminada sobre un tejido de punto de poliéster con filamentos y respaldada con una placa termoformada que se ajusta fácilmente. VertiKlean hardware de fregona
- Disponibles ahora con microfibra acanalada para una eliminación más eficaz de la contaminación
- El bastidor giratorio del recambio de fregona resulta idóneo para limpiar paredes, suelos y techos, así como zonas de difícil acceso, como campanas extractoras de humos, entornos reducidos y alrededor de apliques luminosos y equipos pesados
- Los cabezales de trapeador estériles están validados como estériles por AAMI Directrices ISO11137
- No se recomienda esterilizar en autoclave los recambios de fregona debido a la presencia de la placa termoformada; todos los accesorios son esterilizables en autoclave
Bestellinformation
Los bastidores, mangos y sistema de escurridor con cestillo se venden por separado.
Certifications
Estériles validados para un nivel garantizado de esterilización de 10-6 según las directrices de AAMI ISO11137:2006.El certificado de esterilidad está disponible.
Spezifikation
Spezifikation
| Dimensiones | 38 x 13cm (15 x 5 in) |
| Tipo de producto | Recambio de mopa |
| Código de color | Blanco |
| Tipo de cabezal | Borde sellado acanalado |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Desechables | Un solo uso |
| Color-coded | No |
| Material | Microfibra de poliéster acanalada, Espuma |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?