Learn More
Contec™ Mangos y ganchos para fregona QuickConnect™
Código de producto. 17908312 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Aluminio anodizado
Fibra de carbono
Fibra de vidrio
Tipo de producto:
Mango de fregona
Mango extensible
Mango fijo
Longitud (imperial):
16 in
16/30 pulg
18 a 32 in
18 in
37,5 a 65,5 in.
40/70 in
50/92 pulg
60 in
63 a 114 in
66 a 224 in
69 a 334 in.
Para utilizar con (equipo):
Bastidor de recambio de fregona de polipropileno con bisagra plana QuickTask
VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Tipo de producto Longitud (imperial) Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
17908312 Fibra de carbono Mango extensible 18 a 32 in VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect cada uno
11952405 Acero inoxidable Mango extensible 16/30 pulg VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect cada uno
11932405 Aluminio anodizado Mango extensible 16/30 pulg VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect 1 PCS
11942405 Aluminio anodizado Mango extensible 50/92 pulg VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect cada uno
11962405 Acero inoxidable Mango extensible 50/92 pulg VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect cada uno
11932415 Acero inoxidable Mango fijo 16 in VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect cada uno
11972415 Acero inoxidable Mango fijo 60 in Bastidor de recambio de fregona de polipropileno con bisagra plana QuickTask cada uno
16031012 Fibra de vidrio Mango extensible 37,5 a 65,5 in. VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect cada uno
17958312 Fibra de carbono Mango extensible 69 a 334 in. VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect cada uno
17918312 Fibra de carbono Mango extensible 63 a 114 in VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect cada uno
17948312 Fibra de carbono Mango extensible 40/70 in VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect cada uno
17938312 Fibra de carbono Mango extensible 66 a 224 in VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect cada uno
30280811 Fibra de carbono Mango de fregona 18 in VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 17908312 Proveedor Contec™ N.º de proveedor CFH32
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    91.29€ / paquete de 1
    Ahorro 14.71€
    13% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Elija entre el ligero aluminio anodizado, el duradero acero inoxidable electropulido o la fibra de vidrio. Los mangos de fregona QuickConnect™ están disponibles tanto en longitudes fijas como en modelos telescópicos, para adaptarse a todas las necesidades
Elija entre aluminio anodizado ligero, acero inoxidable electropulido duradero o fibra de vidrio.Los mangos de fregona Contec™ QuickConnect™ están disponibles en longitud fija o modelos telescópicos para adaptarse a todas las necesidades de fr
  • Totalmente autoclavable QuickConnect Los mangos de trapeador y los marcos de cabezales de trapeador intercambiables trabajan juntos para brindar la máxima flexibilidad para la limpieza en entornos críticos. Invierta en un mango y en los distintos cabezales intercambiables necesarios para sus aplicaciones específicas. Los mangos están disponibles en varias longitudes y estilos.
  • Los mangos telescópicos están disponibles en fibra de carbono liviana y aluminio anodizado o en acero inoxidable duradero o fibra de vidrio. Elija entre una variedad de longitudes que van desde 16 in. (40 cm) se extiende a 30 in. (75 cm) a 66 in. (1,7 m) se extiende hasta 224 in. (5,7 metros). Para techos y paredes de difícil acceso, 27,8 pies. Hay disponible un mango de fibra de carbono de 8,5 m que es ligero y fácil de maniobrar.
  • También está disponible un mango de acero inoxidable de una sola pieza de 60 in.
  • Compatible con todos QuickConnect™ marcos
  • Disponibles en varias longitudes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones 18 a 32 in
Tipo de producto Mango extensible
Código de color Negro
Longitud (imperial) 18 a 32 in
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (equipo) VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect
Color-coded No
Material Fibra de carbono