Learn More
Contec™ Sistema de saturación del recambio de fregona
Código de producto. 17830305 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Capacidad (métrico):
8 L
Tipo de producto:
Carro de saturación del recambio de fregona
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de la unidad Capacidad (métrico) Tipo de producto
17830305 cada uno - -
15964851 cada uno 8 L Carro de saturación del recambio de fregona
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17830305 Proveedor Contec™ N.º de proveedor 2618
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    498.76€
    415.82€ / paquete de 1
    Ahorro 82.94€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-02-2027
Diseñada para simplificar el proceso de fregado en salas limpias, el sistema de saturación de recambios de fregona de Contect permite presaturar los recambios antes de que pasen al entorno controlado. De este modo, se evita la entrada de agua a la sala li
Pequeño y compacto, el carro de acero inoxidable con dos cubos de 10 L es ideal para salas blancas de tamaño pequeño a mediano. Al ser ligero y maniobrable, el carrito es fácil de usar. El carro está equipado con cuatro ruedas esterilizables en autoclave que no dejan marcas, lo que significa que todo el carro se puede esterilizar en autoclave antes de su uso. Para que el sistema sea altamente eficiente y rentable, los recambios de fregona utilizados deben ser de rápida absorción. Contec ha desarrollado un nuevo cabezal de fregona plano para ser utilizado como parte del sistema; Contec Quiltec I Cabezales de trapeador de poliéster.
Los cubos están diseñados para admitir 5 cabezales planos de fregona, que se pueden saturar con 1 l de líquido. El segundo cestillo se puede utilizar para la dilución de un concentrado y luego para almacenar los recambios de fregona usados, evitando cualquier contaminación cruzada. Los recambios de fregona se montan en un bastidor de aplicador de fregona de montaje sencillo adaptado al diseño del recambio de fregona; esto permite instalar los recambios de fregona en el bastidor sin manos. Una bandeja difusora de desinfectante de acero inoxidable ayuda a saturar uniformemente cada recambio de fregona. La bandeja difusora puede colocarse en una ranura en el lateral del carro cuando no se utiliza para facilitar su almacenamiento. Solo hay que verter el desinfectante en los cabezales de fregona desde el frasco o directamente del otro cubo; espere cinco minutos hasta que estén completamente saturados y las fregonas estén listas para su uso. Contec Quiltec Los cabezales de trapeador están fabricados con 100% poliéster de 2 capas alrededor de un núcleo de rayón, por lo que son ideales incluso para las salas blancas de mayor calidad, ya que generan cantidades muy pequeñas de partículas y fibras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Reutilizables
Incluye Cubo de acero inoxidable de 10 l