Descripción
- Ideales para aplicaciones con sensibilidad a contaminación crítica
- Polynit Cabezal de tela de poliéster para sala limpia sellado a un Delrin mango de acetal
- Resistentes a disolventes agresivos
- Material de cabezal de poliéster elástico duradero
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del mango (imperial) | 0,12 in |
| Longitud (imperial) | 6 in |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para aplicaciones con sensibilidad de contaminación crítica, para su uso con disolventes agresivos como la acetona, el tricloroetano y los ácidos nítrico y sulfúrico |
| Tipo de producto | Hisopo |
| Diámetro del mango (métrico) | 3mm |
| Longitud (métrico) | 152,4mm |
| Longitud del mango (imperial) | 5 in |
| Longitud del mango (métrico) | 127mm |
| Material | Poliéster tejido |
| Forma | Cabezal rectangular |
| Mostrar más |