Learn More
Contec™ Hisopos de poliéster sellados CONSTIX™
BIOPHARMA
Código de producto. 12967415 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
152,4mm
Material del mango:
Polipropileno
Material de la punta:
Espuma de poliéster tejido
Tejido para sala limpia de poliéster Polynit
Anchura de la punta (métrico):
6,4mm
10,2mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
paquete de 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Material del mango Material de la punta Anchura de la punta (métrico) Tamaño de la unidad
12967415 152,4mm Polipropileno Tejido para sala limpia de poliéster Polynit 6,4mm paquete de 500
15431363 152,4mm Polipropileno Espuma de poliéster tejido 10,2mm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12967415 Proveedor Contec™ N.º de proveedor SP1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.00€
    124.70€ / paquete de 500
    Ahorro 19.30€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 24-03-2027
Fabricado a partir de Polynit Tejido de poliéster para salas blancas o tejido de poliéster no tejido para niveles excepcionalmente bajos de residuos y partículas. CONSTIX™ Los hisopos de poliéster sellados son ideales para usar con solventes agresivos como acetona, tricloroetano y ácidos nítrico y sulfúrico.
  • Ideales para aplicaciones con sensibilidad a contaminación crítica
  • Polynit Cabezal de tela de poliéster para sala limpia sellado a un Delrin mango de acetal
  • Resistentes a disolventes agresivos
  • Material de cabezal de poliéster elástico duradero
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del mango (imperial) 0,12 in
Longitud (imperial) 6 in
Para utilizar con (aplicación) Ideal para aplicaciones con sensibilidad de contaminación crítica, para su uso con disolventes agresivos como la acetona, el tricloroetano y los ácidos nítrico y sulfúrico
Tipo de producto Hisopo
Diámetro del mango (métrico) 3mm
Longitud (métrico) 152,4mm
Longitud del mango (imperial) 5,2 in
Longitud del mango (métrico) 132,1mm
Material Poliéster tejido
Longitud de la punta (imperial) 0,8 in
Longitud de la punta (métrico) 20,3mm
Anchura de la punta (métrico) 6,4mm
Anchura de la punta 0,25 pulg
Esterilidad No estéril
Tipo de adhesivo Sellado ultrasónicamente
Material del mango Polipropileno
Estilo de punta Redondo
Material de la punta Tejido para sala limpia de poliéster Polynit