Learn More
Contec™ CONSTIX™ Hisopos de algodón
BIOPHARMA
Código de producto. p-3138856 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro de la punta (métrico):
2mm
2,5mm
5mm
5,1mm
Longitud del mango (métrico):
65,7mm
76,2 mm
76,2 mm
152,4mm
Longitud de la punta (métrico):
7,6mm
10,2mm
13mm
13,9mm
15,2mm
Forma:
Doble extremo con punta afilada
Doble extremo puntiagudo
Doble extremo redondeado
Hisopo de algodón redondo de un extremo
Punta afilada con dos extremos
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
paquete de 3750
paquete de 5000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro de la punta (métrico) Longitud del mango (métrico) Longitud de la punta (métrico) Forma Tamaño de la unidad
16645544 5,1mm 76,2 mm 15,2mm Doble extremo redondeado paquete de 3750
16635544 5mm 76,2 mm 13mm Doble extremo puntiagudo paquete de 3750
16655544 2,5mm 65,7mm 13,9mm Doble extremo redondeado paquete de 5000
16665544 2mm 76,2 mm 7,6mm Doble extremo con punta afilada paquete de 5000
16675544 2,5mm 76,2 mm 10,2mm Hisopo de algodón redondo de un extremo paquete de 5000
15304884 5,1mm 152,4mm 15,2mm Punta afilada con dos extremos paquete de 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16645544 Proveedor Contec™ N.º de proveedor SC2
Fabricadas con las fibras de algodón más largas y un simple ligante de metilcelulosa. CONSTIX™ Los hisopos de algodón proporcionan niveles muy bajos de residuos, partículas y fibras extraíbles.
  • Los hisopos de algodón más firmes, suaves y limpios del mercado
  • Absorbe los disolventes más comunes, incluido el alcohol isopropílico y la acetona
  • Uso en aplicaciones críticas, como la fabricación de unidades de disco y sistemas ópticos de alto nivel
  • Ideal para usar con soluciones de base acuosa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del mango (imperial) 0,1 in
Longitud (imperial) 3,6 in
Para utilizar con (aplicación) Para su uso en algunas de las aplicaciones más críticas, incluyendo la fabricación de unidades de disco y superficies ópticas de alto nivel.
Tipo de producto Hisopo
Diámetro del mango (métrico) 2,5mm
Longitud del mango (imperial) 3 in
Longitud del mango (métrico) 76,2 mm
Material Algodón
Forma Doble extremo redondeado
Anchura de la cabeza (imperial) 0,17 in
Anchura de la cabeza (métrico) 4,3 mm
Longitud de la punta (imperial) 0,60 in
Longitud de la punta (métrico) 15,2mm
Anchura de la punta (métrico) 4,3 mm
Anchura de la punta 0,17 in
Diámetro de la punta (métrico) 5,1mm
Diámetro de la punta (imperial) 0,2 in
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de adhesivo A base de agua
Material del mango Papel para heridas
Estilo de punta Redondo
Material de la punta Algodón