Learn More
Contactin-5 Antibody, PE, R&D Systems™
Código de producto. 18610172 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18610172 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18610172 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297316PE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Contactin-5 Polyclonal antibody specifically detects Contactin-5 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Contactin-5
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulación PBS
Alias de gen contactin 5, contactin-5, hNB-2, HNB-2s, MGC163491, NB2, NB-2, neural adhesion molecule, Neural recognition molecule NB-2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Contactin-5 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 53942
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus