Learn More
Contactin-3 Antibody (006), Biotin , R&D Systems™
Código de producto. 18614600 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18614600 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18614600 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP289312B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Contactin-3 Monoclonal specifically detects Contactin-3 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Contactin-3
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 006
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen contactin 3 (plasmacytoma associated)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Contactin-3 (Met1-Ser1002,708Asp/Asn; NP_065923.1).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5067
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus