Descripción
El cabezal de hisopo está fabricado con microfibra de punto de poliéster de doble capa lavada en salas limpias. El cabezal del hisopo no tiene adhesivos ni aglutinantes, por lo que es compatible con los disolventes más comunes, como alcoholes y cetonas. El hisopo es duradero, absorbente y apto para niveles de partículas y residuos extremadamente bajos.
Características y ventajas
- El recambio de poliéster proporciona una mayor capacidad de absorción, atrapamiento y eliminación de partículas
- El cabezal del hisopo con paleta grande proporciona una cobertura de superficie más amplia en aplicaciones críticas
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (imperial) | 4,9 in |
| Tipo de producto | Hisopo |
| Longitud de la cabeza (imperial) | 0,91 in |
| Longitud (métrico) | 124 mm |
| Longitud de la cabeza (métrico) | 23,1 mm |
| Material | Poliéster |
| Anchura de la cabeza (imperial) | 0,48 in |
| Anchura de la cabeza (métrico) | 12,2 mm |
| Diámetro de la punta (métrico) | 5,7 mm |
| Diámetro de la punta (imperial) | 0,22 in |