Descripción
- La punta flexible permite una aplicación más suave sobre las superficies
- El recambio de poliéster no tejido proporciona una mayor capacidad de absorción de soluciones no acuosas
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del mango (métrico) | 3,0 mm |
| Diámetro de la punta (métrico) | 2,5 mm |
| Longitud de la punta (métrico) | 16,3 mm |
| Longitud (métrico) | 162,6 mm |
| Esterilidad | No estéril |
| Anchura de la punta (métrico) | 6,9 mm |
| Material del mango | PP (polipropileno) |