Descripción
El cabezal de hisopo está fabricado con microfibra de punto de poliéster de doble capa lavada en salas limpias. El cabezal del hisopo no tiene adhesivos ni aglutinantes, por lo que es compatible con los disolventes más comunes, como alcoholes y cetonas. La punta flexible del hisopo SP-6M permite aplicar el cabezal del hisopo a las superficies con más suavidad. El hisopo es duradero, absorbente y apto para niveles de partículas y residuos extremadamente bajos.
Características y ventajas
- La punta flexible permite una aplicación más suave sobre las superficies
- El hisopo de poliéster proporciona una mayor capacidad de absorción, atrapamiento y eliminación de partículas
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (imperial) | 6,4 in |
| Tipo de producto | Hisopo |
| Longitud de la cabeza (imperial) | 0,67 in |
| Longitud (métrico) | 163,8 mm |
| Longitud de la cabeza (métrico) | 17 mm |
| Material | Poliéster |
| Anchura de la cabeza (imperial) | 0,25 pulg |
| Anchura de la cabeza (métrico) | 6,4 mm |
| Diámetro de la punta (métrico) | 3,2 mm |
| Diámetro de la punta (imperial) | 0,13 in |