Learn More
Contec™ Hisopos de poliéster sellados CONSTIX SP-10N
BIOPHARMA
Código de producto. 15805204 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
70,1 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15805204 70,1 mm paquete de 500
1 options
Código de producto. 15805204 Proveedor Contec™ N.º de proveedor SP10N
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Los hisopos de poliéster sellados Contec™ CONSTIX SP-10N están compuestos por un textil de poliéster no tejido que está unido térmicamente a un mango de polipropileno de punta flexible.
  • El recambio de poliéster no tejido proporciona una mayor capacidad de absorción de soluciones no acuosas
  • El hisopo sellado con calor es compatible con los disolventes más comunes, como alcoholes y cetonas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del mango (métrico) 2,3 mm
Diámetro de la punta (métrico) 1,7 mm
Longitud de la punta (métrico) 10,8 mm
Longitud (métrico) 70,1 mm
Esterilidad No estéril
Anchura de la punta (métrico) 3,3 mm
Material del mango PP (polipropileno)