Learn More
Contec™ Hisopos de poliéster sellados CONSTIX™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15815204 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
69,3 mm
70,1 mm
70,4 mm
163,8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15815204 69,3 mm paquete de 500
15895194 70,1 mm paquete de 500
15845204 70,4 mm paquete de 500
15825204 163,8 mm paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15815204 Proveedor Contec™ N.º de proveedor SP11
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.15€
    68.99€ / paquete de 500
    Ahorro 10.16€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 05-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Contec™ CONSTIX™ Los hisopos de poliéster sellados constan de un tejido de poliéster tejido que está unido térmicamente a un mango de polipropileno con punta flexible.
  • El recambio de poliéster proporciona una mayor capacidad de absorción, atrapamiento y eliminación de partículas
  • El recambio de poliéster hace que el hisopo sea compatible con los disolventes más comunes, como alcoholes y cetonas
  • La punta flexible permite una aplicación más suave sobre las superficies
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Diámetro de la punta (imperial) 0,1 in
Diámetro del mango (métrico) 2,3 mm
Diámetro de la punta (métrico) 2,5 mm
Longitud de la punta (imperial) 0,39 in
Longitud (imperial) 2,7 in
Longitud de la punta (métrico) 9,8 mm
Longitud (métrico) 69,3 mm
Esterilidad No estéril
Anchura de la punta 0,15 in
Anchura de la punta (métrico) 3,9 mm
Material del mango Polipropileno
Tipo de producto Hisopo
Material de la punta Poliéster
Tipo de punta Redondeado