Learn More
Contec™ Hisopos de espuma sellados CONSTIX™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15885194 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
66 mm
71mm
81,3mm
114,3mm
127mm
152,4mm
Material del mango:
Madera
Polipropileno
Polipropileno relleno de vidrio
Polímero acrílico antidescargas electrostáticas Stat-rite
Estilo de punta:
Celda abierta
Celda cerrada y sellada
No reticulado
Paleta flexible
Puntiagudo
Rectángulo
Redondo
Óvalo
Anchura de la punta (métrico):
0,76 mm
3,6 mm
4mm
4,1mm
6,4mm
7,6mm
8,4mm
10,2mm
12,7mm
15,7mm
20,3mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Material del mango Estilo de punta Anchura de la punta (métrico) unitSize
15885194 127mm Polipropileno Rectángulo 15,7mm paquete de 500
16645554 66 mm Polipropileno Paleta flexible 3,6 mm paquete de 500
16615554 152,4mm Polipropileno Paleta flexible 6,4mm paquete de 500
16625554 114,3mm Polipropileno No reticulado 7,6mm paquete de 500
15420460 152,4mm Polipropileno Óvalo 12,7mm paquete de 500
16685544 127mm Polipropileno Redondo 20,3mm paquete de 500
15881605 152,4mm Madera Celda cerrada y sellada 8,4mm paquete de 500
15128646 81,3mm Polipropileno relleno de vidrio Puntiagudo 4mm paquete de 500
16435940 71mm Polipropileno Celda abierta 4,1mm paquete de 500
16605554 152,4mm Madera Óvalo 10,2mm paquete de 500
15334612 81,3mm Polímero acrílico antidescargas electrostáticas Stat-rite Puntiagudo 0,76 mm paquete de 500
16695544 152,4mm Madera Celda cerrada y sellada 6,4mm paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 15885194 Proveedor Contec™ N.º de proveedor SF2
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elija hisopos resistentes que resulten idóneos para limpiar. El CONSTIX™ Los hisopos de espuma sellados son excelentes para eliminar partículas. Utilícelos con disolventes como el alcohol isopropílico.
  • Resistentes a la abrasión
  • Cabezal de espuma de celda abierta para una excelente limpieza y eliminación de partículas
  • El cabezal grande es perfecto para espacios más extensos
  • Excelentes para la aplicación de recubrimientos
  • Perfectas para la limpieza con disolventes como el alcohol isopropílico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del mango (imperial) 0,12 in
Longitud (imperial) 5 in
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la limpieza con disolventes como el alcohol isopropílico, la limpieza de superficies encastradas y de difícil acceso, la aplicación de lubricantes y la eliminación de materiales sobrantes.
Tipo de producto Hisopo
Diámetro del mango (métrico) 3mm
Longitud (métrico) 127mm
Longitud del mango (imperial) 4 in
Longitud del mango (métrico) 101,6mm
Material Espuma
Longitud de la punta (imperial) 1 in
Longitud de la punta (métrico) 25,4mm
Anchura de la punta (métrico) 15,7mm
Anchura de la punta 0,62 in
Esterilidad No estéril
Tipo de adhesivo Térmica
Material del mango Polipropileno
Estilo de punta Rectángulo
Material de la punta Espuma de poliuretano