Description
- Resistentes a la abrasión
- Cabezal de espuma de celda abierta para una excelente limpieza y eliminación de partículas
- El cabezal grande es perfecto para espacios más extensos
- Excelentes para la aplicación de recubrimientos
- Perfectas para la limpieza con disolventes como el alcohol isopropílico
Specifications
Specifications
| Estructura | Espuma sellada sobre aplicador de vidrio/polipropileno |
| Diámetro del mango (imperial) | 0,10 in |
| Longitud (imperial) | 3,2 in |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para la limpieza con disolventes como el alcohol isopropílico, la limpieza de superficies encastradas y de difícil acceso, la aplicación de lubricantes y la eliminación de materiales sobrantes. |
| Tipo de producto | Hisopo |
| Diámetro del mango (métrico) | 2,5mm |
| Longitud (métrico) | 81,3mm |
| Longitud del mango (imperial) | 2,5 in |
| Longitud del mango (métrico) | 63,5mm |
| Material | Espuma |
| Show More |