Learn More
Tork Recambio de ambientador Constant A3
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30243743 Tienda Tork Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Scent:
Brisa
Citronela
Floral
Paquete variado
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Scent unitSize
30243743 Paquete variado paquete de 6
30243746 Floral paquete de 6
30243843 Brisa paquete de 6
30243724 Citronela paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30243743 Proveedor Tork N.º de proveedor 257013
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tork El ambientador constante ayuda a mantener los baños constantemente frescos con neutralizador de olores.
  • Para un baño fresco en todo momento, este aroma contiene un neutralizador de olores para eliminar los olores, no solo enmascararlos.
  • Este sistema sin propulsor utiliza únicamente aceite de perfume puro, no es inflamable y no está presurizado.
  • Usar con Tork Dispensadores de ambientador constante para una dispersión de aroma constante y duradera.
Paquetes de recarga disponibles:
  • Aroma de flores con delicadas notas florales para una sensación acogedora.
  • Aroma brisa con ylang-ylang, notas florales y amaderadas para una sensación fresca.
  • Aroma neutralizador de olores con un olor a limoncillo muy sutil y discreto.
  • El paquete variado incluye 3 de cada uno de los siguientes: Blossom y Breeze.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recambio de ambientador
Alternate Part Number 7322541888873
Color-coded N.º
Formulario Pulverización
Scent Paquete variado
Cantidad 6/Pk.
Volumen (métrico) 32 mL