missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Connexin 46/GJA3 Antibody [DyLight 405], Novus Biologicals™

Código de producto. 30605768 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30605768 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30605768 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP347558V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Connexin 46/GJA3 Polyclonal antibody specifically detects Connexin 46/GJA3 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Connexin 46/GJA3
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CAE3, connexin 46, connexin-46, Cx46, CX46gap junction alpha-3 protein, CZP3, gap junction protein, alpha 3, 46kD (connexin 46), gap junction protein, alpha 3, 46kDa, gap junction protein, alpha 3, 46kDa (connexin 46)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno gap junction protein, alpha 3, 46kDa. (Uniprot# Q9Y6H8)
Método de purificación Immunogen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2700
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.