Learn More
Connexin 43/GJA1 Antibody (578618), PE, R&D Systems™
Código de producto. 18614834 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18614834 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18614834 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB7737P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    724.83€
    627.90€ / 0.1 ml
    Ahorro 96.93€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Connexin 43/GJA1 Monoclonal specifically detects Connexin 43/GJA1 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Connexin 43/GJA1
Aplicaciones CyTOF, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 578618
Conjugado PE
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen connexin 43, connexin-43, Cx43, CX43gap junction protein, alpha-like, DFNB38, Gap junction 43 kDa heart protein, gap junction alpha-1 protein, gap junction protein, alpha 1, 43kDa, gap junction protein, alpha 1, 43kDa (connexin 43), GJAL, HSS, ODD, ODDD, ODOD, SDTY3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0 transfected with human Connexin 43/GJA1, Accession # P17302
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2697
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Línea de productos Novus