Learn More
Connexin 31/GJB3 Antibody (3B4-1B3), Novus Biologicals™
Código de producto. 18349098 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18349098 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18349098 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00002707M01
Mouse Monoclonal Antibody
Connexin 31/GJB3 Monoclonal antibody specifically detects Connexin 31/GJB3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Connexin 31/GJB3
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 3B4-1B3
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen AAH12918
Alias de gen connexin 31, connexin-31, Cx31, CX31MGC102938, DFNA2, DFNA2B, EKV, erythrokeratodermia variabilis, FLJ22486, gap junction beta-3 protein, gap junction protein, beta 3, 31kD (connexin 31), gap junction protein, beta 3, 31kDa, gap junction protein, beta 3, 31kDa (connexin 31)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno GJB3 (AAH12918.1, 1 a.a. ~ 270 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MDWKTLQALLSGVNKYSTAFGRIWLSVVFVFRVLVYVVAAERVWGDEQKDFDCNTKQPGCTNVCYDNYFPISNIRLWALQLIFVTCPSLLVILHVAYREERERRHRQKHGDQCAKLYDNAGKKHGGLWWTYLFSLIFKLIIEFLFLYLLHTLWHGFNMPRLVQCANVAPCPNIVDCYIARPTEKKIFTYFMVGASAVCIVLTICELCYLICHRVLRGLHKDKPRGGCSPSSSASRASTCRCHHKLVEAGEVDPDPGNNKLQASAPNLTPI
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2707
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ