Learn More
Connexin 30/GJB6 Antibody (CL4540) [Alexa Fluor™ 488], R&D Systems™
Código de producto. 30297103 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30297103 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30297103 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP261141AF488
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Connexin 30/GJB6 Monoclonal antibody specifically detects Connexin 30/GJB6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Connexin 30/GJB6
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CL4540
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen connexin 30, connexin-30, Cx30, CX30gap junction protein, beta 6, DFNA3B, DFNB1B, ectodermal dysplasia 2, hidrotic (Clouston syndrome), ED2, EDH, gap junction beta-6 protein, gap junction protein, beta 6 (connexin 30), gap junction protein, beta 6, 30kDa, HEDDFNA3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a synthetic peptide derived from O95452, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10804
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Línea de productos Novus