Descripción
- El material virgen (Premium USP de clase VI) y la fabricación sin agentes deslizantes, plastificantes ni biocidas garantizan una integridad máxima de las muestras, una alta estabilidad de centrifugación (g-Safeg-Safe™ ) y una visibilidad óptima de las muestras y los pellets.
- La tapa con laterales planos y acanalados contribuye a un manejo ergonómico fácil, permite una colocación vertical estable y minimiza el riesgo de contaminación.
- ¡Nuevo! Eppendorf Conical Tubes SnapTec™ 50 para una apertura y cierre rápidos en protocolos de rutina de varios pasos
- ¡Nuevo! Los Conical Tubes SnapTec™ 50 son autoclavables a 21°C durante 20 minutos
- Etiquetado fiable y seguro gracias a una gran superficie para rotular en el tubo y a la tapa plana de color claro.
- Alta estabilidad de centrifugación g-Safe hasta 19.500 x g (hasta 17.000 x g para SnapTec 50)
- Las dimensiones precisas permiten la máxima compatibilidad con rotores de centrífugas, mezcladores y agitadores.
- Visibilidad óptima de las muestras y los pellets
- Estéril y libre de pirógenos, DNasas, RNasas y ADN. Certificados de calidad y pureza lote a lote.
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Material | Polipropileno, HDPE |
| Cantidad | 20/Pk. |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Declaraciones de limpieza | Estériles y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano |
| Forma del fondo | Cónicos |
| Tipo de tapón | SnapTec Tapa |
| Tipo de producto | Tubo |