Learn More
Eppendorf™ Tubos cónicos con tapón de rosca
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30308638 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Cantidad:
200 (4 paquetes x 50 tubos)
240 (12 paquetes x 20 tubos)
400 (8 paquetes x 50 tubos)
480 (24 paquetes x 20 tubos)
Dimensione della confezione:
paquete de 200
paquete de 240
paquete de 400
paquete de 480
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Cantidad Dimensione della confezione
30308638 480 (24 paquetes x 20 tubos) paquete de 480
30308634 400 (8 paquetes x 50 tubos) paquete de 400
30308636 200 (4 paquetes x 50 tubos) paquete de 200
30308635 240 (12 paquetes x 20 tubos) paquete de 240
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30308638 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 0030122569
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Los tubos cónicos con tapón de rosca ofrecen una contención de muestras confiable y un almacenamiento sin fugas. Las variantes SafeCode mejoran la identificación de muestras, mientras que las opciones BioBased brindan una alternativa ecológica sin comprometer el rendimiento.
  • La variante BioBased (fabricada con material de origen biológico) ayuda a reducir la huella de carbono relacionada con los consumibles en el laboratorio.
  • Los tubos de base biológica tienen propiedades materiales y especificaciones técnicas idénticas a las de nuestros tubos no biológicos.
  • Garantiza un almacenamiento sin fugas y protege la integridad de la muestra.
  • Adecuado para una amplia gama de tareas de laboratorio, mejorando la flexibilidad.
  • Materiales de alta calidad para un rendimiento robusto y duradero.
  • Libre de plastificantes, biocidas o agentes desmoldantes.
  • Graduaciones claras y visibles para una rápida evaluación del volumen.
  • Facilita la recuperación óptima de muestras y una centrifugación eficiente.
  • Disponible en formatos de 15 mL, 25 mL y 50 mL.
  • La opción 2D Datamatrix (SafeCode) presenta una codificación de 2 niveles para una identificación segura de la muestra.
  • La función de corrección de errores ECC200 permite una lectura segura de códigos con hasta un 25 % de códigos dañados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color del tapón Gris
Color Transparente
Capacidad (métrico) 50 mL
Desechables Un solo uso
Material Polipropileno
Cantidad 480 (24 paquetes x 20 tubos)
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Forma Cilíndrico
Longitud (métrico) 115 mm
Declaraciones de limpieza Sin pirógenos, ADNasa, ARNasa, ADN humano y ADN bacteriano
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Tapón de rosca
Cierre incluido Sí
Área de escritura Sí
Diámetro (métrico) 30 mm
Graduated Sí
Tipo de producto Tubo
RCF máx. 19,500 x g
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.