Descripción
- La variante BioBased (fabricada con material de origen biológico) ayuda a reducir la huella de carbono relacionada con los consumibles en el laboratorio.
- Los tubos de base biológica tienen propiedades materiales y especificaciones técnicas idénticas a las de nuestros tubos no biológicos.
- Garantiza un almacenamiento sin fugas y protege la integridad de la muestra.
- Adecuado para una amplia gama de tareas de laboratorio, mejorando la flexibilidad.
- Materiales de alta calidad para un rendimiento robusto y duradero.
- Libre de plastificantes, biocidas o agentes desmoldantes.
- Graduaciones claras y visibles para una rápida evaluación del volumen.
- Facilita la recuperación óptima de muestras y una centrifugación eficiente.
- Disponible en formatos de 15 mL, 25 mL y 50 mL.
- La opción 2D Datamatrix (SafeCode) presenta una codificación de 2 niveles para una identificación segura de la muestra.
- La función de corrección de errores ECC200 permite una lectura segura de códigos con hasta un 25 % de códigos dañados.
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Gris |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 15 mL |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 400 (8 paquetes x 50 tubos) |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Forma | Cilíndrico |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Mostrar más |