Descripción
- La función de corrección de errores ECC 200 permite una lectura segura de códigos con hasta un 30 % de códigos dañados
- Rango de temperatura: -°86 C a +121 °C
- Fabricado con polipropileno de alta calidad para obtener la máxima pureza de las muestras
- Disponibilidad inmediata para una manipulación cómoda
- Libre de pirógenos (libre de endotoxinas), libre de DNasa, libre de RNasa y DNA-free
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Incoloro |
| Descripción | Eppendorf Safe-Lock Tubo |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 2 mL |
| Forma del fondo | Cónicos |
| Material | Polipropileno |
| Estilo de rosca | Externo |
| Envase | 500 (5 bolsas x 100 tubos) |
| Cantidad | 500 tubos/paquete. |
| Forma | Cilíndrico |
| Mostrar más |