Learn More
Eppendorf™ Código seguro 2D Tubes™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17945002 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,5 mL
2 mL
5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
paquete de 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17945002 5 mL paquete de 200
17955002 1,5 mL paquete de 500
17965002 2 mL paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17945002 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0030113462
Productos para la preparación y el almacenamiento de muestras
Usar código promocional 27996
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
¿Se necesita una identificación segura? Precodificado Eppendorf™ Los tubos proporcionan una codificación de 2 niveles del sistema SafeCode (código Datamatrix y escritura clara) para permitir la identificación segura de las muestras. Las diferentes clases de volumen permiten un ID de muestra seguro en combinación con el seguimiento de muestras digital.
  • La función de corrección de errores ECC 200 permite una lectura segura de códigos con hasta un 30 % de códigos dañados
  • Rango de temperatura: -°86 C a +121 °C
  • Fabricado con polipropileno de alta calidad para obtener la máxima pureza de las muestras
  • Disponibilidad inmediata para una manipulación cómoda
  • Libre de pirógenos (libre de endotoxinas), libre de DNasa, libre de RNasa y DNA-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Incoloro
Tipo de producto CryoTube
Descripción Eppendorf Tubo SnapCap
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 5 mL
Forma del fondo Cónicos
Material Polipropileno
Estilo de rosca Externo
Envase 200 (2 bolsas x 100 tubos)
Cantidad 200 tubos/paquete.
Forma Cilíndrico
Sin ARNasa Sí
Código de barras 2D SafeCode
Esterilidad No estéril
Graduated Sí
Capacidad (imperial) 0,17 oz
Sin ADNasa Sí
Tipo de tapón Tapón a presión
Fit for Purpose Preparado para PCR