Learn More
Eppendorf™ Tubos cónicos con tapón de rosca
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17715004 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
15 ml
25 mL
50 ml
50 mL
Color:
Ámbar
Incolora
Transparente
Grado de pureza o calidad:
Apto para análisis forenses de ADN
Apto para análisis forenses de ADN (no estéril)
Calidad Eppendorf (no estéril)
Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano.
Limpio para PCR (no estéril)
Envase:
200 tubos (4 bolsas x 50 tubos)
200 tubos (8 bolsas x 25 tubos)
300 tubos (12 gradillas x 25 tubos)
500 tubos (10 bolsas x 50 tubos)
500 tubos (20 bolsas x 25 tubos)
500 tubos (20 gradillas x 25 tubos)
En envase individual
Tamaño de la unidad:
1 set
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 300
paquete de 48
paquete de 500
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color Grado de pureza o calidad Envase Tamaño de la unidad
17715004 25 mL Transparente Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. 200 tubos (8 bolsas x 25 tubos) paquete de 200
16336485 25 mL Transparente Calidad Eppendorf (no estéril) 200 tubos (4 bolsas x 50 tubos) paquete de 200
16346485 25 mL Transparente Limpio para PCR (no estéril) 200 tubos (4 bolsas x 50 tubos) paquete de 200
16356485 25 mL Transparente Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. 200 tubos (8 bolsas x 25 tubos) paquete de 200
17473703 25 mL Ámbar Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. 200 tubos (8 bolsas x 25 tubos) paquete de 200
15915180 15 ml Ámbar Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. 200 tubos (4 bolsas x 50 tubos) paquete de 200
17705004 15 ml Transparente Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. 500 tubos (10 bolsas x 50 tubos) paquete de 500
15311066 15 ml Incolora Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. 500 tubos (10 bolsas x 50 tubos) paquete de 500
17650006 15 ml Transparente Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. 500 tubos (10 bolsas x 50 tubos) paquete de 500
15863202 15 ml Transparente Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. 500 tubos (20 gradillas x 25 tubos) paquete de 500
15685357 15 ml Transparente Apto para análisis forenses de ADN (no estéril) En envase individual paquete de 100
16366485 25 mL Transparente Limpio para PCR (no estéril) 200 tubos (4 bolsas x 50 tubos) 1 set
15695357 50 mL Transparente Apto para análisis forenses de ADN En envase individual paquete de 48
15873202 50 ml Transparente Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. 300 tubos (12 gradillas x 25 tubos) paquete de 300
17725004 50 ml Transparente Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. 500 tubos (20 bolsas x 25 tubos) paquete de 500
17660006 50 ml Transparente Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. 500 tubos (20 bolsas x 25 tubos) paquete de 500
15321066 50 mL Transparente Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. 500 tubos (20 bolsas x 25 tubos) paquete de 500
15935180 50 ml Ámbar Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano. 200 tubos (8 bolsas x 25 tubos) paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 17715004 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0030122534
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Eppendorf™ Los tubos cónicos con tapón de rosca ofrecen una contención confiable de la muestra y un almacenamiento sin fugas. Las variantes SafeCode mejoran la identificación de la muestra, mientras que las opciones BioBased, fabricadas con recursos renovables, proporcionan una alternativa ecológica sin comprometer el rendimiento.
La variante BioBased (fabricada con material de origen biológico) ayuda a reducir la huella de carbono relacionada con los consumibles en el laboratorio. Los tubos de base biológica tienen propiedades materiales y especificaciones técnicas idénticas a nuestros tubos no-BioBased.
  • Garantiza un almacenamiento sin fugas y protege la integridad de la muestra.
  • Adecuado para una amplia gama de tareas de laboratorio, mejorando la flexibilidad.
  • Materiales de alta calidad para un rendimiento robusto y duradero.
  • Libre de plastificantes, biocidas o agentes desmoldantes.
  • Graduaciones claras y visibles para una rápida evaluación del volumen.
  • Facilita la recuperación óptima de muestras y una centrifugación eficiente.
  • Disponible en formatos de 15 mL, 25 mL y 50 mL.
  • La opción 2D Datamatrix (SafeCode) presenta una codificación de 2 niveles para una identificación segura de la muestra. La función de corrección de errores ECC200 permite una lectura segura de códigos con hasta un 25 % de códigos dañados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificados ISCC PLUS, ACT, My Green Lab, materias primas de primera calidad conforme a la Clase 6 de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Transparente
Capacidad (métrico) 25 mL
Material Polipropileno
Envase 200 tubos (8 bolsas x 25 tubos)
Cantidad 200 tubos
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Forma Cilíndrico
Declaraciones de limpieza Sin pirógenos, ADNasa, ARNasa, ADN humano y ADN bacteriano
ACT Label Sí
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Tapón de rosca
Altura (métrico) 78,5 mm
Diámetro (métrico) 28.3 mm
Graduated Sí
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 17,000 x g
Grado de pureza o calidad Estéril y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano.