Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 25 mL |
| Incluye | Tapa a presión |
| Material | Poliestireno |
| Cantidad | 1000 |
| Peso (métrico) | 0,01 kg |
| Forma | Cónicos |
| Tipo de producto | Tarro |
| Material del cierre | Poliestireno |
| Tipo de tapón | Tapa a presión |