Learn More
Epóxido de Conduritol B, TRC
Código de producto. 30138365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138365 100 mg 100 miligramos
30135775 250 mg 250 miligramos
30005546 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138365 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC666000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6090-95-5
Fórmula molecular C6 H10 O5
Peso molecular (g/mol) 162.14
Sinónimo myo-Inositol, 1,2-anhydro-, DL-myo-Inositol, 1,2-anhydro-, Inositol, 1,2-anhydro-, myo- (8CI), 1,2-Anhydro-myo-inositol, Conduritol B epoxide, 1,2-Anhydro-DL-myo-inositol
Nombre IUPAC (1R,2R,3S,4S,5R,6S)-7-oxabiciclo[4.1.0]heptano-2,3,4,5-tetrol
SMILES O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O[C@@H]2[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Conduritol B Epoxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O5/c7-1-2(8)4(10)6-5(11-6)3(1)9/h1-10H/t1-,2-,3+,4+,5-,6+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0528
Porcentaje de pureza >95%