Description
Este estándar de conductividad es de base acuosa por lo que se eliminan todos los errores asociados a una correspondencia incorrecta de matriz. Estos estándares acuosos no son peligrosos para facilitar el almacenamiento, la manipulación y la eliminación. Cada frasco se suministra con un completo certificado de análisis y tiene una tabla de variación de conductividad con temperatura impresa en la etiqueta.
- Comodidad y costes reducidos—Menos requisitos de higiene, seguridad y medioambientales y trámites en papel
- Coeficiente de variación de temperatura muy bajo—Reduce los errores de medición y permite condiciones o trabajo de campo sin control de temperatura
- Estabilidad garantizada hasta la fecha de caducidad—Elimina la necesidad de abrir un frasco nuevo de patrón cada vez que se utiliza
- Alta precisión (±1 % a 25 °C) — Permite su uso como calibrador o control, de acuerdo con los requisitos más exigentes (p. ej., USP)
Specifications
Specifications
| Certificado de análisis | Sí |
| Conductividad | 5 μS/cm (±1% a 25 °C) |
| Forma física | Líquido |
| Para utilizar con (equipo) | Medidores de conductividad |
| Solvent or Matrix | Agua |
| Cantidad | 500 ml |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.