Descripción
Este estándar de conductividad es de base acuosa por lo que se eliminan todos los errores asociados a una correspondencia incorrecta de matriz. Estos estándares acuosos no son peligrosos para facilitar el almacenamiento, la manipulación y la eliminación. Cada frasco se suministra con un completo certificado de análisis y tiene una tabla de variación de conductividad con temperatura impresa en la etiqueta.
- Comodidad y costes reducidos—Menos requisitos de higiene, seguridad y medioambientales y trámites en papel
- Coeficiente de variación de temperatura muy bajo—Reduce los errores de medición y permite condiciones o trabajo de campo sin control de temperatura
- Estabilidad garantizada hasta la fecha de caducidad—Elimina la necesidad de abrir un frasco nuevo de patrón cada vez que se utiliza
- Alta precisión (±1 % a 25 °C) — Permite su uso como calibrador o control, de acuerdo con los requisitos más exigentes (p. ej., USP)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificado de análisis | Yes |
| Conductividad | 150,000μS/cm (±1% at 25°C) |
| Forma física | Líquido |
| Para utilizar con (equipo) | Medidores de conductividad |
| Solvent or Matrix | Water |
| Cantidad | 500 ml |