Learn More
Estándares de conductividad trazables a NIST, 100 000 μS/cm, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 10790320 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ML
10790320 500 ml 500 ML
1 options
Código de producto. 10790320 Proveedor Reagecon N.º de proveedor CSKC100M
Edge
Se utiliza como estándar de conductividad certificado. Reagecon™ Estándares de conductividad NIST Trazable, μ100000 S/cm es trazable a NIST materiales de referencia.
  • Precisión del ± 1%
  • Trazables a NIST
  • Conformidad con GLP
  • Certificado de análisis suministrado con cada frasco (incluido el método de análisis y el detalle del material de referencia estándar).
  • Amplio abanico: 20 valores de 1,3 μS/cm a 500 000 μS/cm incluidos
  • Se garantiza una mayor vida útil mediante el uso de tecnología patentadaLa medición precisa de la conductividad requiere una calibración periódica del sensor de conductividad para determinar su constante celular (el multiplicador utilizado para convertir la salida del sensor a la conductividad mostrada).' Nuestros estándares de conductividad de valor estándar se corresponden con los valores preprogramados utilizados por todas las marcas principales de medidores de conductividad para calibración automática, mientras que los estándares de gama amplia permiten flexibilidad.
Especificaciones
Cantidad 500 ml