Learn More
Estándar de conductividad, trazable al NIST, 1,30 μS/cm, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11728455 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
Tamaño de la unidad:
250 ML
11728455 250 ml 250 ML
1 options
Código de producto. 11728455 Proveedor Reagecon N.º de proveedor CSKC13
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Acreditado conforme a ISO 17025. El patrón de conductividad Reagecon™ trazable al NIST, 1,30 μS/cm, es un patrón de conductividad de bajo nivel, acuoso y no peligroso, con un alto grado de precisión, baja variación de temperatura y estabilidad garantizada hasta su fecha de caducidad. Envasado en un práctico frasco monodosis.
Este estándar de conductividad es de base acuosa por lo que se eliminan todos los errores asociados a una correspondencia incorrecta de matriz. Estos estándares acuosos no son peligrosos para facilitar el almacenamiento, la manipulación y la eliminación. Cada frasco se suministra con un completo certificado de análisis y tiene una tabla de variación de conductividad con temperatura impresa en la etiqueta.
  • Comodidad y costes reducidos—Menos requisitos de higiene, seguridad y medioambientales y trámites en papel
  • Coeficiente de variación de temperatura muy bajo—Reduce los errores de medición y permite condiciones o trabajo de campo sin control de temperatura
  • Estabilidad garantizada hasta la fecha de caducidad—Elimina la necesidad de abrir un frasco nuevo de patrón cada vez que se utiliza
  • Alta precisión (±0,05 μS/cm a 25 °C)—Permite su uso como calibrador o control, de acuerdo con los requisitos más exigentes (p. ej., USP)
Especificaciones
Certificado de análisis Yes
Conductividad 1.30μS/cm (±0.05 at 25°C)
Forma física Líquido
Para utilizar con (equipo) Medidores de conductividad
Solvent or Matrix Water
Cantidad 250 ml