Learn More
Solución de conductividad 20000μ, S.cm-1, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12954505 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
500 ml
12954505 500 mL 500 ml
12944505 1000 mL 1000 ml
2 options
Código de producto. 12954505
Marca: Fisher Chemical CTE 014 500
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Envase Frasco
Conductividad 20,000μS/cm
Tipo Solución de conductividad
Cantidad 500 mL