Learn More
Solución de conductividad 100μ, S.cm-1, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12974485 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12974485 500 mL 500 ml
12964485 1000 mL 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12974485 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor CTE 005 500
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Conductividad 100μS.cm-1
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL