Learn More
Solución de conductividad 100.000 μS/cm, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12994505 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
1000 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12994505 500 mL Frasco 500 ml
12984505 1000 mL Frasco 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12994505 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor CTE 016 500
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Envase Frasco
Conductividad 100,000μS/cm at 25°C
Tipo Solución de conductividad
Cantidad 500 mL