Learn More
Mettler Toledo™ Medidor de conductividad SevenDirect SD30
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-9707002 Tienda Mettler Toledo Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Kit SevenDirect SD30
Kit SevenDirect SD30 Pure H2O
SevenDirect SD30, solo medidor
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
17580996 SevenDirect SD30, solo medidor cada uno
17591006 Kit SevenDirect SD30 cada uno
17501016 Kit SevenDirect SD30 Pure H2O cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17580996 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 30671551
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El SevenDirect SD30 es un medidor de sobremesa preciso y flexible para la determinación de conductividad, sólidos disueltos totales y salinidad. El instrumento es el sustituto del SevenCompact y se entrega con un EasyPlace brazo sensor.
Los instrumentos SevenDirect son medidores de sobremesa desarrollados para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio, que proporcionan mediciones precisas de la conductividad de casi cualquier muestra. SevenDirect es el sucesor del SevenCompact y una gran adición a cualquier laboratorio.
  • La gran pantalla táctil a color proporciona medición directa e ingreso de datos fácil.
  • Las instrucciones guían a los usuarios a través del proceso de calibración del sensor.
  • Vea información de medición detallada en una pantalla de medición, o concéntrese solo en el resultado y maximice la legibilidad con la uFocus modo.
  • El compartimento del conector cerrado y la cubierta reemplazable mantienen el instrumento a salvo del polvo y los derrames, incluso con sensores conectados (IP54 en uso).
  • El instrumento almacena datos como marca de tiempo, id. de muestra y sensor con cada medición, e imprime o exporta registros automáticamente.
  • Una gestión de usuarios de dos niveles protege las configuraciones más importantes.
  • El EasyPlace El brazo del electrodo facilita la colocación del sensor en el recipiente de muestra o de solución tampón.
  • Las posiciones específicas para la limpieza y el almacenamiento respaldan el manejo correcto del sensor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud (conductividad) 0,5 %
Measurement Modes Conductividad
Intervalo (conductividad) De 0,001 μS/cm a 2000 mS/cm
Resolución (conductividad) Desde 0,001 hasta 1
Intervalo (salinidad) 0 a 80 ppt
Intervalo (TDS) 0 g/l a 100 g/l
Intervalo de temperatura (métrico) De -30°C a +130°C
Intervalo de temperatura (imperial) -22 °F a +266 °F
Resolución (temperatura) 0,1 °C
Exactitud (temperatura) ±0,1 °C a entre 0 °C y 100 °C
Intervalo (resistividad) 0 a 100 Mohm-cm
Tipo de pantalla TFT en color
Memoria 2000 mediciones estándar
Puntos de datos 2000
Detalles de gestión de datos PC, impresora, USB Palo
Clasificación IP IP54
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 195 x 205 x 65 mm
Peso (métrico) 850 g
Peso (imperial) 1.9 lb.
Canales 1
Tipo SevenDirect SD30, solo medidor