Learn More
Cytiva Célula de flujo de conductividad
Código de producto. 11330232 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Titanio y clorotrifluoroetileno
Titanio; etileno propileno dieno; plásticos fluorados
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material unitSize
11330232 Titanio y clorotrifluoroetileno cada uno
11320232 Titanio y clorotrifluoroetileno 1 PCS
11320242 Titanio; etileno propileno dieno; plásticos fluorados cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11330232 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 18111105
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo de conexión Apriete manual UNF 10-32 2B
Para utilizar con (equipo) Monitorizar pH/C-900
Material Titanio y clorotrifluoroetileno
Presión máxima 50 bar
Tipo Celda de flujo de conductividad
Volumen (métrico) 0,041 ml
pH De 1 a 14
Cantidad 1/pack
Diámetro exterior (métrico) 4,23 mm