Learn More
Eppendorf™ Rotores Concentrador Plus
Código de producto. 11960517 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
16 x 6,5/10 ml
18 x 10 mL
24 x 6 mL
2 x 96 x 0,2 ml
36 x 1,5 mL
6 x 15/50 ml
8 x 15 mL
8 x 16 mL
8 x 25 mL
Descripción:
Rotor A-2-VC
Rotor F-35-6-30
Rotor F-35-8-24
Rotor F-40-18-19
Rotor F-40-36-12
Rotor F-45-16-20
Rotor F-45-24-12
Rotor F-45-8-17
Rotor F-50-8-16
Rotor F-50-8-18
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Descripción Tamaño de la unidad
11960517 6 x 15/50 ml Rotor F-35-6-30 cada uno
10737274 18 x 10 mL Rotor F-40-18-19 cada uno
10337133 24 x 6 mL Rotor F-45-24-12 cada uno
10125802 2 x 96 x 0,2 ml Rotor A-2-VC cada uno
10609503 16 x 6,5/10 ml Rotor F-45-16-20 cada uno
10498983 36 x 1,5 mL Rotor F-40-36-12 cada uno
10554244 8 x 15 mL Rotor F-45-8-17 cada uno
10327423 8 x 16 mL Rotor F-50-8-18 cada uno
10522844 8 x 15 mL Rotor F-50-8-16 cada uno
10391584 8 x 25 mL Rotor F-35-8-24 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11960517 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5490047001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Solución ergonómica, intuitiva y duradera que se adapta cómodamente a la mesa de trabajo del laboratorio
  • La avanzada tecnología de calentamiento proporciona el mejor tratamiento posible de las muestras y garantiza una concentración de vacío rápida, eficaz y suave de muestras de ADN/ARN, nucleótidos, proteínas y otras muestras de líquidos o húmedas. La nueva tapa con revestimiento proporciona una excelente resistencia química contra ácidos y disolventes orgánicos agresivos (p. ej. TFA, DMSO).
  • El Concentrator Plus está disponible en tres configuraciones para satisfacer las necesidades específicas del laboratorio de los clientes:
  • Concentrador básico para la conexión a una bomba de vacío existente
  • Sistema completo con una bomba de PTFE integrada resistente a disolventes, sin mantenimiento y sin aceite, y una trampa de condensación
  • El sistema completo con puerto de vacío le aporta mayor capacidad. Permite utilizar la bomba de vacío integrada por separado – sin necesidad de desconectarlo del sistema
  • Selección de 3 modos de funcionamiento (vacufuge, centrífuga y desecador) para una gran variedad de necesidades de aplicaciones
  • Elección de tres modos de aplicación (acuoso, alcohol o alta presión de vapor) para corresponder con el disolvente de muestra, —reducción del tiempo de procesamiento hasta un 20 %
  • La elección de 4 niveles de calentamiento (ambiente, 30 °C, 45 °C, 60 °C) permite una concentración segura y eficiente de varias muestras.
  • La función de freno se puede desactivar de manera opcional para su uso con muestras delicadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor F-35-6-30
Tipo Rotor de Concentrator Plus
Capacidad 6 x 15/50 ml
Longitud máx. del tubo 123 mm
Diámetro máx. del tubo 29,5 mm
Para utilizar con (equipo) Centrífuga Concentrador Plus