Learn More
Cytiva Medio Con A Sepharose™ 4B
Código de producto. 11534905 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11534905 5 mL 5 ml
11524905 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11534905 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17044003
 Artículo restringido
En stock
Un medio de cromatografía de afinidad para la captura de biomoléculas glicosiladas, incluyendo glicoproteínas y glicolipidas
Muy adecuado para el aislamiento de glicoproteínas de superficie celular de membranas solubles en detergente.
  • Con A acoplado a Sepharose , en una matriz de agarosa al 4% mediante activación con bromuro de cianógeno
  • Se une a las moléculas que contienenα -D-manosa,α -D-glucosa y residuos estéricamente relacionados con grupos hidroxilo C-3, C-4 o C-5 disponibles
  • Adsorbente específico del grupo para moléculas que contienen azúcares
  • Concentración de Con A inmovilizada, aprox. 13 mg/mL de medio; capacidad de unión para tiroglobulina porcina, aprox. 30 mg/mL de medio
  • Estable en el rango de pH de 4 a 9 y en presencia de todos los tampones comúnmente utilizados.
  • Tamaño medio de partícula: 90 μµm
  • Entregado en tampón de acetato 0,1 M, pH 6,0, que contiene 1 M de NaCl, 1 mM de CaCl 2 , 1 mM de MgCl 2 , 1 mM de MnCl 2 y 20 % de etanol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad de unión 30 mg/ml
Concentración de ligando 13 mg de ConA/ml de medio drenado
Matriz Agarosa al 4 %
Tamaño de partículas 90 μm
pH Desde 4 hasta 9
Cantidad 5 mL
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Para la separación y purificación de glucoproteínas, polisacáridos y glucolípidos; aísla las glucoproteínas de la superficie celular de membranas solubilizadas en detergente
Ligando Concanavalina A
compliance-icons
Nombre del producto
  • Con A Sepharose 4B, 5 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol