Learn More
Memmert™ Incubadora refrigerada por compresor ICP con pantalla doble, 749 l, acero inoxidable
Código de producto. 13459818 Tienda Memmert Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
115/230 V
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
13459818 115/230 V 1 PCS
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 13459818 Proveedor Memmert™ N.º de proveedor ICP750
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14745.00€
    13563.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1182.00€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Escala de temperatura: -12°C a +60°C
  • Cuenta con un mayor volumen de cámara y cambios rápidos de temperatura
  • Interior de acero inoxidable y carcasa posterior de acero chapado en zinc
  • Puerta de acero inoxidable completamente aislada con bloqueo de 2 puntos (cerradura de la puerta de compresión)
  • Puertas interiores de vidrio
  • TwinDISPLAY. Controlador con microprocesador PID digital multifuncional y adaptativo con 2 pantallas TFT a color de alta definición
  • Ajustes de idioma de alemán, inglés, español, francés, polaco, checo y húngaro
  • Contador digital hacia atrás con ajuste de tiempo objetivo, ajustable de 1 minuto a 99 días
  • Alarma visual y acústica
  • Sistema de calefacción con camisa de aire para un calentamiento suave en todo el entorno
  • No hay secado de la carga causado por el dispositivo de refrigeración debido a la separación de la camisa térmica del interior
  • Uso de sistemas de refrigeración/calefacción sin CFC para ahorrar energía (refrigerante R134a)
  • Sistema de descongelación automática de alta eficiencia
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Capacidad (métrico) 749 l
Material de la cámara Acero inoxidable
Material Con textura de acero inoxidable, carcasa posterior de acero chapado en zinc
Tipo de tapón Tipo alemán
Intervalo de temperatura (métrico) -12°C a +60°C
Tipo Incubadora refrigerada
Pantalla TwinDisplay TFT en color de alta definición
Incluye Certificado de calibración de obras para 10 °C y 37 °C
N.º de puertas 2
Refrigerante R134a
Exactitud de temperatura 0,1 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1950 Al × 1224 An × 784 F mm
Anchura (métrico) 1224 mm
Anchura (métrico) interior 1040 mm
Altura (métrico) 1950 mm
Altura (métrico) interior 1200 mm
Fondo interior (métrico) 600 mm
Peso con embalaje (métrico) 320 kg
Peso (métrico) 249 kg
Requisitos eléctricos 115/230 V 50/60 Hz
Tensión 115/230 V
Frecuencia 50/60 Hz