Learn More
Memmert™ Incubadora refrigerada con orificio de entrada, 256 l, acero inoxidable
Código de producto. 15824048 Tienda Memmert Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de la unidad
15824048 cada uno
1 options
Código de producto. 15824048 Proveedor Memmert™ N.º de proveedor ICP260F7
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-03-2027
Escala de temperatura: -12°C a +60°C
Especificaciones
Descripción Orificio de entrada
Capacidad (métrico) 256 L
Material de la cámara Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Estufa microbiológica refrigerada por compresor Memmert (ICP260)
Material Acero chapado en zinc
Intervalo de temperatura (métrico) -12°C a +60°C
Tipo Incubadora refrigerada
Cantidad Unidad
Diámetro (métrico) 40 mm