Learn More
Kern Sohn Microscopio de luz Transmitida OBE
Código de producto. 17369521
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Estilo de cabeza:
Binocular
Trinocular
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Estilo de cabeza Tamaño de la unidad
17369521 Binocular cada uno
17379521 Trinocular cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17369521 Proveedor Kern Sohn N.º de proveedor OBE 132
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elegant, dynamic and impressive - the new all-round compound microscope for schools, training and laboratories.
  • El KERN OBE 134 se distingue por su diseño exclusivo y dinámico, que no tiene parangón en términos de robustez y ergonomía. El inteligente cajón de almacenamiento en el dorso permite guardar el cable eléctrico, de forma rápida y práctica. La alimentación eléctrica también se puede realizar mediante un cargador portátil externo, gracias a la conectividad vía USB
  • El impresionante LED de 3 W, de atenuación progresiva, asegura una iluminación brillante de la muestra. 
  • Otro aspecto destacado es el tubo de mariposa incorporado de serie, que permite un ángulo de visión ideal. El condensador de Abbe de 1,25 de altura regulable y, por lo tanto, enfocable, con diafragma de apertura, es otro distintivo de calidad de la serie OBE, ya que garantiza una formación de haces de rayos de luz óptima
  • El ajuste de altura de la mesa en cruz totalmente equipada se realiza mediante un tornillo macromético/micrométrico en ambos lados. El tornillo coaxial de diseño ergonómico permite procesar y desplazar el preparado rápidamente
  • Tiene a su disposición como accesorios una gran selección de diferentes oculares y caballetes
  • El ámbito de suministro incluye una capota de protección contra el polvo, portaoculares de goma, así como instrucciones de uso en varios idiomas.
  • Para la conexión de una cámara se requiere un adaptador C-Mount
  • Áreas de aplicación: Formación profesional, hematología, sedimentos, consultas médicas
  • Aplicaciones/Muestras: Preparados poco complejos, translúcidos y finos, con mucho contraste (p. ej. tejidos vegetales, células coloreadas/parásitos)
Especificaciones
Estilo de cabeza Binocular
Tipo de iluminación LED
Potencia de aumento 4X, 10X, 40X, 100X
Tensión 230 V